Learn More
cis-3-Hexen-1-ol, 98%
Codice prodotto. 11424073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11424073 10 g 10g
11434073 50 g 50g
11444073 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424073 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10313.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 928-96-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 928-96-1
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00063217
InChI Key UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Sinonimo z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, z
PubChem CID 5281167
ChEBI CHEBI:28857
SMILES CC\C=C/CCO
Specifica
Materiale o nome chimico cis-3-Hexen-1-ol
Densità 0.848
Punti di ebollizione 156°C to 157°C
Punto d'infiammabilità 44°C (111°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.44
Quantità 10 g
Numero UN UN1987
Beilstein 1719712
Indice di Merck 14,4700
IUPAC Name (Z)-hex-3-en-1-ol
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-3-Hexen-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: cis-3-Hexen-1-ol