Learn More
Thermo Scientific Chemicals cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, 98%
Codice prodotto. 11904971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11904971 1 g Bottiglia in vetro 1g
11914971 100 mg Glass Bottle 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11904971 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 427640010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6217-54-5 | C22H32O2 | 328.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6217-54-5
Formula molecolare C22H32O2
Molecular Weight (g/mol) 328.49
InChI Key MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
IUPAC Name (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
SMILES CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Punto di fusione -44°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2CHCH)6CH2CH2COOH
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 3443
Gravità specifica 0.95
Sinonimo cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Peso formulazione 328.49
Percent Purity 98%
Forma fisica Oil