Learn More
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11471331 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 11471331
Marca: MP Biomedicals 0215909780
Chemical Identifiers
CAS 6217-54-5
Formula molecolare C22H32O2
Molecular Weight (g/mol) 328.496
Numero MDL MFCD00065722
InChI Key MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
IUPAC Name (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
SMILES CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid
Colore Colorless
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Quantità 100 mg
Sinonimo cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Peso formulazione 328.5
Forma fisica Liquid