Learn More
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11416460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11416460 5 g 5g
11406460 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416460 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27567.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3685-23-2 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3685-23-2
Formula molecolare C7H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 143.186
Numero MDL MFCD00191730
InChI Key DRNGLYHKYPNTEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexane carboxylic acid, cis-4-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylicacid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, trans, trans-4-aminocyclohexane carboxylic acid, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 171560
IUPAC Name 4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Punto di fusione 299°C to 301°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 143.19
Percent Purity 97%