Learn More
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30357691
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357691 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357691 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4974055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 3685-23-2
Formula molecolare C7 H13 N O2
Quantità 5 g
Sinonimo (cis-4-Carboxycyclohexyl)amine, (±)-cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, 1,4-cis-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, UK 22314, cis-4-Aminocyclohexane-1-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H13NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)
SMILES NC1CCC(CC1)C(=O)O
IUPAC Name 4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 143.184
Peso formulazione 143.095