Learn More
cis-4-Heptenal, 96%
Codice prodotto. 10247560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10247560 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10247560 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 298220100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6728-31-0 | C7H12O | 112.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico cis-4-Heptenal
Nota nome 96%
CAS 6728-31-0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8490g/mL
Punti di ebollizione 46.0°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H12O
Formula lineare CH3CH2CH=CHCH2CH2CHO
Indice di rifrazione 1.4320 to 1.4360
Numero MDL MFCD00014682
Quantità 10 mL
Gravità specifica 0.849
Sinonimo cis-4-heptenal, cis-4-hepten-1-al, z-hept-4-enal, z-4-heptenal, 4-heptenal, z, z-4-hepten-1-al, hept-cis-4-enal, unii-5bj99wwp64, 4-z-heptenal, hept-4 z-enal
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol
InChI Key VVGOCOMZRGWHPI-ARJAWSKDSA-N
SMILES CCC=CCCC=O
IUPAC Name (Z)-hept-4-enal
Molecular Weight (g/mol) 112.17
PubChem CID 5362814
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-4-Heptenal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.