Learn More
cis-4-Heptenal, TRC
Codice prodotto. 30400827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30400827 5 g
30390320 100 g
30394395 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30400827 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2822105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6728-31-0
Formula molecolare C7H12O
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Sinonimo (4Z)-4-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, (4Z)-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, 4-cis-Heptenal
IUPAC Name (Z)-hept-4-enal
SMILES CC\C=C/CCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico cis-4-Heptenal
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Peso formulazione 112.0888