Learn More
cis 5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)- pyrimidinedione, TRC
Codice prodotto. 30405281
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30405281 10 mg
30400090 25 mg
30399855 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405281 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF59185010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145986-11-4
Formula molecolare C8H9FN2O4S
Molecular Weight (g/mol) 248.23
Sinonimo (2R-cis)-5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
SMILES O=C1C(F)=CN([C@@H]2CS[C@H](CO)O2)C(N1)=O
Specifica
Materiale o nome chimico cis 5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)- pyrimidinedione
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H9FN2O4S/c9-4-1-11(8(14)10-7(4)13)5-3-16-6(2-12)15-5/h1,5-6,12H,2-3H2,(H,10,13,14)/t5-,6+/m0/s1