Learn More
cis-8,11,14-Eicosatrienoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30009105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009105 100 mg 100mg
17977154 10 mg 10mg
17988314 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009105 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE477930100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1783-84-2
Formula molecolare C20 H34 O2
Molecular Weight (g/mol) 306.48
Sinonimo 8,11,14-Eicosatrienoic acid, (Z,Z,Z)- (8CI), (8Z,11Z,14Z)-8,11,14-Eicosatrienoic acid, (Z,Z,Z)-8,11,14-Eicosatrienoic acid, 8,11,14-Eicosatrienoic acid, 8,11,14-all-cis-Eicosatrienoic acid, 8Z,11Z,14Z-Eicosatrienoic acid, Bishomo-γ-linolenic acid, DGLA, Dihomo-γ-linolenic acid, Diroleuton, Ro 12-1989, all-cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid, cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid, cis-8,cis-11,cis-14-Eicosatrienoic acid, γ-Homolinolenic acid
IUPAC Name (8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoic acid
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico all-cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
Peso formulazione 306.2559