Learn More
cis-9,10-Dihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene, TRC
Codice prodotto. 30378938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30378938 100 mg
30374830 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30378938 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD452750100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2510-71-6
Formula molecolare C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.24
Sinonimo (9R,10S)-rel-9,10-Dihydro-9,10-dihydroxyphenanthrene, 9,10-Dihydrophenanthrene-cis-9,10-diol, Phenanthrene cis-9,10-Hihydrodiol, cis-9,10-Dihydro-9,10-phenanthrenediol
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)c2ccccc2c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico cis-9,10-Dihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H12O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8,13-16H
Peso formulazione 212.0837