Learn More
cis-Aconitic Acid, TRC
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cis-Aconitic Acid |
| CAS | 585-84-2 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C6 H6 O6 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1Z)-, 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (Z)- (8CI), (1Z)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (Z)-Aconitic acid, NSC 227901, cis-Aconitic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1- |
| SMILES | OC(=O)C\C(=C\C(=O)O)\C(=O)O |
| IUPAC Name | (Z)-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.11 |
| Vedi altri risultati |