Learn More
cis-Aconitic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30325473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325473 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325473 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA190225250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico cis-Aconitic Anhydride
CAS 6318-55-4
Formula molecolare C6H4O5
Quantità 250 mg
Sinonimo 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic Acid, (2,5-Dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)acetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H4O5/c7-4(8)1-3-2-5(9)11-6(3)10/h2H,1H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC1=CC(=O)OC1=O
IUPAC Name 2-(2,5-dioxofuran-3-yl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 156.09
Peso formulazione 156.0059