Learn More
cis-Aconitic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30314493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314493 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314493 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1902251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico cis-Aconitic Anhydride
CAS 6318-55-4
Formula molecolare C6H4O5
Quantità 1 g
Sinonimo 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic Acid, (2,5-Dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)acetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H4O5/c7-4(8)1-3-2-5(9)11-6(3)10/h2H,1H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC1=CC(=O)OC1=O
IUPAC Name 2-(2,5-dioxofuran-3-yl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 156.09
Peso formulazione 156.0059