Learn More
cis-Beta-Hydroxy Tamoxifen, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | cis-beta-Hydroxy Tamoxifen |
| CAS | 97151-04-7 |
| Formula molecolare | C26 H29 N O2 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | Toremifene Impurity 4 |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H29NO2/c1-27(2)18-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-19-28)21-9-5-3-6-10-21/h3-16,28H,17-20H2,1-2H3/b26-25+ |
| SMILES | CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(/CCO)\c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC Name | (E)-4-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-3,4-diphenylbut-3-en-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 387.51 |
| Peso formulazione | 387.2198 |