Learn More
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate, Ru 19% min
Codice prodotto. 11357547
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11357547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012778.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 609844-11-3 | C20H20Cl2N4O2Ru | 520.376 g/mol
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate is used in the preparation of [Ru(m-) 2,2'-bipyridine)3]2+(PF6-)2. It is also involved in the preparation of an intermediate for the development of nanocomposite junctions with gold nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609844-11-3
Formula molecolare C20H20Cl2N4O2Ru
Molecular Weight (g/mol) 520.376
Numero MDL MFCD00012040
InChI Key NHKTUSUPCAKVHT-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii dihydrate, 99, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine-ruthenium ii dihydrate
PubChem CID 71463877
IUPAC Name 2-pyridin-2-ylpyridine;ruthenium(2+);dichloride;dihydrate
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
Tekniske data
Materiale o nome chimico cis-Bis-(2, 2 ft.-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate
Colore Black
Intervallo percentuale saggio Ru 19% min.
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 520.38 (484.35 Anhydrous)
Forma fisica Crystalline
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.