Learn More
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate, 97%
Codice prodotto. 10588843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10588843 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10473375 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10611273 1 g Bottiglia in vetro 1g
10039021 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10588843 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367502500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98014-14-3 | C20H16Cl2N4Ru | 484.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98014-14-3
Formula molecolare C20H16Cl2N4Ru
Molecular Weight (g/mol) 484.35
Numero MDL MFCD00150005
InChI Key MGAJEYXQYJBLQL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, bis bipyridyl dichlororuthenium hydrate, 2,2'-bipyridine-dichlororuthenium-water 2/1/1, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii, cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii monohydrate, cis-bis 2,2-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, cis-bis-2,2'-bipyridine ruthenium ii chloride,hydrate, cis-bis 2,2 inverted exclamation marka-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate
PubChem CID 16211844
SMILES Cl[Ru]Cl.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico cis-Bis(2, 2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Colore Black to Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Based on Carbon)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name dichlororuthenium;2-pyridin-2-ylpyridine;hydrate
Peso formulazione 484.35
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.