Learn More
cis-Carbamazepin-10,11-dihydro-10,11-dihydroxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30325578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325578 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325578 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10968520AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
CAS 58955-94-5
Nomi componenti o analita cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15H14N2O3
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2[C@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 270.28
Quantità 1 mL