Learn More
cis,cis-1,5-Cyclooctadiene, 99%, stab. with 50-200ppm Irganox 1076
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | cis, cis-1, 5-Cyclooctadiene |
| Nota nome | Stab. With 50-200ppm Irganox 1076 |
| Punto di fusione | °C to 70°C |
| Densità | 0.880 |
| Punti di ebollizione | 151°C to 152°C |
| Punto d'infiammabilità | 32°C (89°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 0.99 |
| Indice di rifrazione | 1.494 |
| Quantità | 250 mL |
| Numero UN | UN2520 |
| Vedi altri risultati |