Learn More
cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11356939
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11356939 1 g 1g
15427625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11356939 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26815.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 79236-92-3 | C10H18N4 | 194.282 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79236-92-3
Formula molecolare C10H18N4
Molecular Weight (g/mol) 194.282
Numero MDL MFCD09263319
InChI Key YSPZOYMEWUTYDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cis-glyoxal-cyclen, 2a,4a,6a,8a-decahydrotetraazacyclopent fg acenaphthylene, cis-decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent fg acenaphthylene, cyclen cis-glyoxal derivative, 1,1':3,3'-diethano-2,2'-biimidazolidine, decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopenta fg acenaphthylene, cis-decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent fg acena, 1,4,7,10-tetraazatetracyclo-5,5,2,04,13,010,14 tetradecane, 1,4,7,10-tetraazatetracyclo-5,5,2,04.13,010.14 tetradecane, 4aalpha,8abeta-1,8:4,5-diethanodecahydro-1,4,5,8-tetraazanaphthalene
PubChem CID 9794169
SMILES C1CN2CCN3CCN4C3C2N1CC4
Specifica
Materiale o nome chimico cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene
Punto di fusione 29°C to 31°C
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 194.28