Learn More
cis-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II), Pt 43.0% min
Codice prodotto. 11395978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395978 0.5 g 0.50g
11305988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11395978 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010482.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Hydrogenation | CAS: 15442-57-6 | C8H20Cl2PtS2 | 446.35 g/mol
Hydrogenation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15442-57-6
Formula molecolare C8H20Cl2PtS2
Molecular Weight (g/mol) 446.35
Numero MDL MFCD00050943
InChI Key RFSLRYGKHBDFGC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cis-dichlorobis diethylsulfide platinum ii, cis-dichlorobis diethyl sulfide platinum ii, dichloroplatinum, ethylsulfanylethane, trans-dichlorobis diethylsulfide platinum ii, cis-bis diethyl sulfide platinum ii chloride, dichlorobis 1,1'-thiobis ethane platinum, platinum, dichlorobis 1,1'-thiobis ethane, dichloroplatinum; ethylsulfanylethane, ethylsulfanyl ethane-dichloroplatinum 2:1
PubChem CID 167183
SMILES Cl[Pt++]Cl.CCSCC.CCSCC
Specifica
Materiale o nome chimico cis-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II)
Quantità 0.5 g
Informazioni di solubilità Soluble in acetone, alcohol and benzene
IUPAC Name dichloroplatinum;ethylsulfanylethane
Peso formulazione 446.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 43.7%
Forma fisica Crystalline