Learn More
cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II), Premion™, 99.95% (metals basis), Pt 24.2% min
Codice prodotto. 11359407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11359407 1 g 1g
11349407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359407 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041008.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 15604-36-1 | C36H30Cl2P2Pt | 790.57 g/mol
cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II) is used in hydrosilylation, wax oil catalytic cracking, platinum plating and as platinum catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15604-36-1
Formula molecolare C36H30Cl2P2Pt
Molecular Weight (g/mol) 790.57
Numero MDL MFCD00010825
InChI Key ILIBUWCDNDIUOT-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cis-?dichlorobis triphenylphosphine ?platinum ii
PubChem CID 131667321
IUPAC Name platinum(2+);triphenylphosphane;dihydrochloride
SMILES Cl[Pt++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
Punto di fusione 310°C (decomposition)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Slightly soluble in chloroform,hexane and toluene.
Peso formulazione 790.58
Percent Purity 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 24.2% min.
Forma fisica Powder