Learn More
cis-Dicyclohexano-18-crown-6, 98%, mixture of syn-cis and anti-cis isomers
Codice prodotto. 10420721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10420721 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10043500 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10420721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 277520025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16069-36-6 | C20H36O6 | 372.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16069-36-6
Formula molecolare C20H36O6
Molecular Weight (g/mol) 372.5
Numero MDL MFCD00005099
InChI Key BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
PubChem CID 85955
SMILES C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
Specifica
Materiale o nome chimico cis-Dicyclohexano-18-crown-6
Nota nome 98%
Punto di fusione 47°C to 53°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 181°C to 183°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 g
Fieser 04,142; 05,207; 06,174; 09,126; 12,147; 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform and acetone
Peso formulazione 372.5
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid