Learn More
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Codice prodotto. 15485509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485509 25 g 25g
15465509 5 g 5g
15475509 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15485509 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63245.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
An L-type calcium channel blocker | CAS: 33286-22-5 | C22H27ClN2O4S | 450.978 g/mol
An L-type calcium channel blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33286-22-5
Formula molecolare C22H27ClN2O4S
Molecular Weight (g/mol) 450.978
Numero MDL MFCD00069252
InChI Key HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Sinonimo diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
IUPAC Name [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride
SMILES CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Punto di fusione 207°C to 212°C
Colore White
Quantità 25 g
Beilstein 4228706
Indice di Merck 14,3202
Informazioni di solubilità Soluble in water at 50mg/ml
Peso formulazione 450.98
Forma fisica Powder