Learn More
cis-Jasmone, 94%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11429366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11429366 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11429366 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19060.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 488-10-8
Formula molecolare C11H16O
Molecular Weight (g/mol) 164.25
Numero MDL MFCD00001402,MFCD00001402,MFCD00001402
InChI Key XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N
Sinonimo trans-jasmone, e-jasmone, unii-7tcs3y45dr, 7tcs3y45dr, 3-methyl-2-e-pent-2-enyl cyclopent-2-en-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-2-pentenyl-, e, 3-methyl-2-pent-2-en-1-yl cyclopent-2-en-1-one, 3-methyl-2-2e-pent-2-en-1-yl cyclopent-2-en-1-one, jasmone, e, 3-methyl-2-2-pentenyl-2-cyclopenten-1-one
PubChem CID 1549019
IUPAC Name 3-methyl-2-[(2Z)-pent-2-en-1-yl]cyclopent-2-en-1-one
SMILES CC\C=C/CC1=C(C)CCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico cis-Jasmone
Densità 0.94
Punti di ebollizione 134°C to 135°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 107°C (224°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.499
Quantità 100 g
Beilstein 1907713
Indice di Merck 14,5259
Peso formulazione 164.25
Percent Purity 94%