Learn More
cis-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | cis-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride |
| CAS | 2746-19-2 |
| Formula molecolare | C9H8O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (3aR,4R,7S,7aS)-rel-3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, Himic Anhydride, exo-3,6-Methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic Anhydride, exo-3,6-Methylene-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic Anhydride, exo-5-Norbornene-1,2-dicarboxylic Anhydride, NSC 110659 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7- |
| SMILES | O=C1OC(=O)[C@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]12 |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.16 |
| Peso formulazione | 164.0473 |