Learn More
cis-Tetrahydrophthalimide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide |
| CAS | 1469-48-3 |
| Formula molecolare | C8 H9 N O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','3a,4,7,7a-tetrahydro-','(3aR,7aS)-rel-, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','3a,4,7,7a-tetrahydro-','cis-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide','cis- (8CI), rel-(3aR,7aS)-3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, NSC 41605, cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-Tetrahydrophthalimide, cis-Δ4-Tetrahydrophthalimide |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+ |
| SMILES | O=C1NC(=O)[C@H]2CC=CC[C@@H]12 |
| IUPAC Name | (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.16 |
| Peso formulazione | 151.0633 |