Learn More
cis-Tetrahydrophthalimide, TRC
Codice prodotto. 30424525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424525 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424525 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT294240100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
CAS 1469-48-3
Formula molecolare C8 H9 N O2
Quantità 100 g
Sinonimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','3a,4,7,7a-tetrahydro-','(3aR,7aS)-rel-, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','3a,4,7,7a-tetrahydro-','cis-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide','cis- (8CI), rel-(3aR,7aS)-3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, NSC 41605, cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-Tetrahydrophthalimide, cis-Δ4-Tetrahydrophthalimide
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
SMILES O=C1NC(=O)[C@H]2CC=CC[C@@H]12
IUPAC Name (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Peso formulazione 151.0633