Learn More
cis-Thiothixene, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Descrizione
cis-Thiothixene, 1mg/ml in Methanol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thiothixene |
| CAS | 3313-26-6 |
| Nomi componenti o analita | Thiothixene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C23 H29 N3 O2 S2 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Sinonimo | 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9 Z)-, 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8 CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1 |
| IUPAC Name | (9 Z)-N,N-dimethyl-9-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propylidene]thioxanthene-2-sulfonamide |
| Vedi altri risultati |