Learn More
cis-Thiothixene, Lipomed
Codice prodotto. 30460724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460724 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460724 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMTHT1890FB10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
cis-Thiothixene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Thiothixene
CAS 3313-26-6
Nomi componenti o analita Thiothixene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C23 H29 N3 O2 S2
Sinonimo 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9 Z)-, 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8 CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
IUPAC Name (9 Z)-N,N-dimethyl-9-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propylidene]thioxanthene-2-sulfonamide
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 443.63
Quantità 10 mg
Peso formulazione 443.1701 g/mol