Learn More
(+)-cis,trans-Abscisic Acid, 98%, TRC
Codice prodotto. 17963515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17963515 1 mg 1mg
17944045 5 mg 5mg
17911485 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17963515 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1100001MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21293-29-8
Formula molecolare C15H20O4
Molecular Weight (g/mol) 264.32
Sinonimo 2,4-Pentadienoic acid, 5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl]-3-methyl-, (2Z,4E)-, 2,4-Pentadienoic acid, 5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-, (Z,E)-(S)-(+)- (8CI), 2,4-Pentadienoic acid, 5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-, [S-(Z,E)]-, (2Z,4E)-5-[(1S)-1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl]-3-methyl-2,4-pentadienoic acid, (+)-(S)-Abscisic acid, (+)-(cis,trans)-Abscisic acid, (+)-ABA, (+)-Abscisic acid, (+)-Abscisin II, (+)-cis-Abscisic acid, (S)-(+)-ABA, (S)-(+)-Abscisic acid, (S)-ABA, (Z,E)-Abscisic acid, 2-cis,4-trans-Abscisic acid, ABA, ABK, Abscisic acid, Abscisic acid, (+)-, Abscisin II, Dormin, Dormin (abscission factor), NSC 146877, NSC 148832, PBI 58, ProTone, cis,trans-Abscisic acid, cis-Abscisic acid, cis-trans-(+)-Abscisic acid, (+)-cis,trans-Abscisic acid
IUPAC Name (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-cyclohex-2-en-1-yl]-3-methyl-penta-2,4-dienoic acid
SMILES C\C(=C\C(=O)O)\C=C\[C@@]1(O)C(=CC(=O)CC1(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Abscisic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
Peso formulazione 264.1362
Percent Purity >95%