Learn More
CIT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | CIT |
---|---|
Concentrazione | 0.37 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899514
|
Proteintech
20033-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889514
|
Proteintech
20033-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The antibody recognizes all the isoforms of CIT.
This gene encodes a serine/threonine-protein kinase that functions in cell division. Together with the kinesin KIF14, this protein localizes to the central spindle and midbody, and functions to promote efficient cytokinesis. This protein is involved in central nervous system development. Polymorphisms in this gene are associated with bipolar disorder and risk for schizophrenia. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Specifica
CIT | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O14578, P49025 | |
11113, 12704, 83620 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
CIT |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CIT, Citron Rho interacting kinase, CRIK, KIAA0949, STK21 | |
Cit | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |