Learn More
Citadiol Hydrobromide (4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile Hydrobromide), Mikromol™
Codice prodotto. 17972616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17972616 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17972616 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0242.260025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Citadiol Hydrobromide (4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile Hydrobromide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Citadiol Hydrobromide
CAS 103146-26-5
Nomi componenti o analita Citadiol Hydrobromide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H23 F N2 O2 . Br H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-[4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)-Benzonitrile hydrobromide (1:1), Citadiol Hydrobromide, (4RS)-4-[4-Cyano-2-(hydroxymethyl)phenyl]-4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethylbutan-1-aminium Hydrobromide, Escitalopram Oxalate Impurity E as Hydrobromide, Escitalopram Impurity E as Hydrobromide
InChI Formula InChI=1S/C20H23FN2O2.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24;/h4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
SMILES Br.CN(C)CCCC(O)(c1ccc(F)cc1)c2ccc(cc2CO)C#N
IUPAC Name 4-[4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile;hydrobromide
Molecular Weight (g/mol) 423.32
Quantità 25 mg
Peso formulazione 422.1005 g/mol