Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citalopram hydrobromide
Codice prodotto. 15722987 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15722987 1 g 1g
15732987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15722987 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 462310010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 59729-32-7 | C20H21FN2O·HBr | 405.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59729-32-7
Formula molecolare C20H21FN2O·HBr
Molecular Weight (g/mol) 405.3
InChI Key WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citalopram hydrobromide, citalopram hbr, cipramil, celexa, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide, elopram, seropram, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide, citalopram hydrobromide usan
PubChem CID 77995
IUPAC Name 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;hydrobromide
SMILES CN(C)CCCC1(C2=C(CO1)C=C(C=C2)C#N)C3=CC=C(C=C3)F.Br
Specifica
Materiale o nome chimico Citalopram hydrobromide
Punto di fusione 185.0°C to 188.0°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità (1% in ethanol) Clear colorless
Peso formulazione 405.3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citalopram hydrobromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citalopram hydrobromide