Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citalopram hydrobromide
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Citalopram hydrobromide |
| Punto di fusione | 185.0°C to 188.0°C |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | (1% in ethanol) Clear colorless |
| Peso formulazione | 405.3 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Citalopram hydrobromide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Citalopram hydrobromide