Learn More
Citalopram hydrobromide, MedChemExpress
Descrizione
Citalopram hydrobromide is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Citalopram hydrobromide inhibits 5-HT uptake into synaptosomes with an IC50 of 1.8 nM. Citalopram hydrobromideinhibits the 5-HT uptake in rabbit blood platelets with an IC50 of 14 nM. Antidepressant effect.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Citalopram hydrobromide |
| CAS | 59729-32-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H22BrFN2O |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (±)-Citalopram hydrobromide Lu 10-171 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 38 mg/mL (93.76 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=CC2=C(C(C3=CC=C(F)C=C3)(CCCN(C)C)OC2)C=C1.[H]Br |
| Molecular Weight (g/mol) | 405.3 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only