Learn More
Citalopram N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30011732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011732 5 mg 5mg
30009213 1 mg 1mg
30004256 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011732 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5050255MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63284-72-0
Formula molecolare C20 H21 F N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 340.39
Sinonimo 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, N1-oxide, 1-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, Citalopram N-oxide, Lu 11-305
IUPAC Name 3-[5-cyano-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
SMILES C[N+](C)([O-])CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico Citalopram N-Oxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2,24)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-25-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3
Peso formulazione 340.1587
Percent Purity >95%