Learn More
Citicoline, 98%
Codice prodotto. 15582323 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15582323 5 g 5g
15572323 1 g 1g
15592323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15582323 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457780050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 987-78-0 | C14H26N4O11P2 | 488.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 987-78-0
Formula molecolare C14H26N4O11P2
Molecular Weight (g/mol) 488.33
Numero MDL MFCD00868097
InChI Key RZZPDXZPRHQOCG-OJAKKHQRSA-N
Sinonimo cdp-choline, cidifos, citicoline, cytidine diphosphate choline, cdp-choline 1-, 5'-o-2-trimethylazaniumyl ethoxy phosphinato oxy phosphinato cytidine
PubChem CID 25202509
ChEBI CHEBI:58779
IUPAC Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
SMILES C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citicoline
Punto di fusione 240.0°C to 242.0°C
Perdita all'essiccatura 5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 488.32
Percent Purity 98%