Learn More
Citicoline, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478436
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478436 100 mg 100mg
16472206 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16478436 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0739
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Citicoline (Cytidine diphosphate-choline) is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine, a component of cell membranes. Citicoline exerts neuroprotective effects.
Citicoline (Cytidine diphosphate-choline) is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine, a component of cell membranes. Citicoline exerts neuroprotective effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Citicoline
CAS 987-78-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H26N4O11P2
Quantità 100 mg
Sinonimo Cytidine diphosphate-choline CDP-Choline Cytidine 5'-diphosphocholine
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (102.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C(N=C(C=C1)N)=O)O2)O)[C@H]2COP(OCC[N+](C)(C)C)(OP([O-])(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 488.32
Peso formulazione 488.32
Percent Purity 99.51%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only