Learn More
Citicoline sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488436
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488436 100 mg 100mg
16482206 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488436 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0739A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Citicoline sodium salt is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine which is a component of cell membranes and also exerts neuroprotective effects.
Citicoline sodium salt is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine which is a component of cell membranes and also exerts neuroprotective effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Citicoline sodium
CAS 33818-15-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H25N4NaO11P2
Quantità 100 mg
Sinonimo Cytidine diphosphate-choline sodiumCDP-Choline sodiumCytidine 5'-diphosphocholine sodium
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (195.96 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@H]1[C@H](N(C=CC(N)=N2)C2=O)O[C@H](COP(OP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 510.31
Peso formulazione 510.31
Percent Purity 99.82%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only