Learn More
Citraconic acid, 99+%
Codice prodotto. 10300964 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10300964 5 g Bottiglia in vetro 5g
10326030 25 g Plastic bottle 25g
10530181 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10300964 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110430050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 498-23-7 | C5H6O4 | 130.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 498-23-7
Formula molecolare C5H6O4
Molecular Weight (g/mol) 130.10
Numero MDL MFCD00078086
InChI Key HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Sinonimo 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
PubChem CID 5461090
ChEBI CHEBI:30719
IUPAC Name (Z)-2-methylbut-2-enedioate
SMILES C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citraconic acid
Nota nome 99+%
Punto di fusione 88.0°C to 92.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C(CO2H)=CHCO2H
Quantità 5 g
Beilstein 02,768
Indice di Merck 15,232
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,insoluble in benzene and petroleum ether
Peso formulazione 130.1
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citraconic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.