Learn More
Citraconic acid, MedChemExpress
Descrizione
Citraconic acid belongs to the class of organic compounds known as methyl-branched fatty acids.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Citraconic acid |
| CAS | 498-23-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H6O4 |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (768.64 mM) |
| SMILES | O=C(O)/C(C)=C\C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 130.1 |
| Peso formulazione | 130.1 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only