Learn More
Citraconic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Citraconic Acid |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2- |
| Peso formulazione | 130.0266 |