Learn More
Citraconic anhydride, TRC
Codice prodotto. 30364008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30364008 500 mg 500mg
30362793 2.5 g 2.50g
30365531 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30364008 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC520513500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-02-4
Formula molecolare C5H4O3
Molecular Weight (g/mol) 112.08
Sinonimo Indobufen Impurity 19
IUPAC Name 3-methylfuran-2,5-dione
SMILES CC1=CC(=O)OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citraconic anhydride
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Peso formulazione 112.016