Learn More
Citral 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Citral |
| CAS | 5392-40-5 |
| Nomi componenti o analita | Citral |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H16 O |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Citral, Citral PQ Extra, Lemarome N, Lemsyn GB, NSC 6170 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\C=O)\C)C |
| Vedi altri risultati |