Learn More
Citral, cis + trans, 95%
Codice prodotto. 11473227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473227 100 g 100g
11354549 50 g 50g
11483227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473227 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16169.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5392-40-5 | C10H16O | 152.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5392-40-5
Formula molecolare C10H16O
Molecular Weight (g/mol) 152.24
Numero MDL MFCD00006997
InChI Key WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Sinonimo citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
PubChem CID 638011
ChEBI CHEBI:16980
IUPAC Name (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citral
Nota nome cis + trans
Punto di fusione <-10°C
Densità 0.888
Punti di ebollizione 228°C to 229°C
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Indice di rifrazione 1.488
Quantità 100 g
Beilstein 1721871
Indice di Merck 14,2322
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citral, cis + trans
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citral