Learn More
Citral, 95%, mixture of cis and trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10010760
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
5392-40-5
C10H16O
152.24
MFCD00006997
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
638011
CHEBI:16980
(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
5392-40-5
C10H16O
152.24
MFCD00006997
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
638011
CHEBI:16980
(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Citral
Punto di fusione -10°C
Colore Yellow
Densità 0.8890g/mL
Punti di ebollizione 229°C
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Indice di rifrazione 1.4860 to 1.49
Quantità 5 mL
Indice di Merck 15, 2321
Gravità specifica 0.889
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 5 volumes of 60% alcohol,soluble in al,benzyl benzoate,diethyl phthalate,glycerol,prop,mineral oil,fixed oils
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citral, mixture of cis and trans
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.