Learn More
Citral, TRC
Codice prodotto. 17973925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17973925 5 g 5g
17934275 100 g 100g
17973465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17973925 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5200005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5392-40-5
Formula molecolare C10 H16 O
Molecular Weight (g/mol) 152.23
Sinonimo 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, Citral, Citral PQ Extra, Lemarome N, Lemsyn GB, NSC 6170
IUPAC Name 3,7-dimethylocta-2,6-dienal
SMILES CC(=CCCC(=CC=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Citral
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Peso formulazione 152.1201
Percent Purity >95%