Learn More
Citrazinic acid, 98%
Codice prodotto. 10266120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10266120 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10266120 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167011000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-11-6 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Citrazinic acid
Nota nome 98%
CAS 99-11-6
Punto di fusione >300°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C6H5NO4
Formula lineare (HO)2(C5H2N)COOH
Numero MDL MFCD00006274
Quantità 100 g
Beilstein 22, 254
Indice di Merck 15, 2324
Sinonimo citrazinic acid, 2,6-dihydroxyisonicotinic acid, 2,6-dihydroxypyridine-4-carboxylic acid, 2,6-dihydroxy-4-carboxypyridine, 2,6-dihydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, kyselina citrazinova, 2,6-dihydroxyisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dihydroxy, citrazinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-hydroxy-2-oxo
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide or carbonate solns.,slightly soluble in hot hcl
InChI Key CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC(O)=C1
IUPAC Name 2-hydroxy-6-oxo-1H-pyridine-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 155.11
PubChem CID 7425
Peso formulazione 155.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citrazinic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.