Learn More
Citric Acid, Anhydrous, 99%, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734358
34.93 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Plastic Bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Citric acid
Nota nome Anhydrous
Punto di fusione 153.0°C
Colore Bianco
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Beilstein 03, 556
Indice di Merck 15, 2325
Informazioni di solubilità Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, badly soluble in diethyl ether, insoluble in benzene and chloroform
Peso formulazione 192.13
Percent Purity 99%
Grado Puro
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
Forma fisica Cristalli
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.