Learn More
Citric Acid Monohydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™
55.67 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
60.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
60.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Descrizione
C6H8O7.H2O, CAS Number-5949-29-1, 5kg, White, 210.15g/mol, 135 deg.C, 149972, Plastic keg, 1.8, Solid
Specifica
pH | 1.8 |
Punto di fusione | 135°C |
Colore | White |
Peso formulazione | 210.15g/mol |
Quantità | 500 g |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Forma fisica | Solid |